Systèmes de pipetage électronique Thermo Scientific
Thermo Scientific Liquid Handling Solutions
Produits vedettes
Suivant sa tradition d’innovation, Thermo Scientific continue d’offrir des technologies révolutionnaires.
Explorez les produits de manutention de liquides de Thermo Scientific : 
thermo-scientific-lab-products-app-library
Librairie d’applications de produits pour laboratoire Thermo Scientific 
Découvrez une collection d’outils qui peuvent vous aider à relever vos défis en matière de recherche.
Télécharger l’application
Systèmes de pipetage électronique
Pipette électronique et systèmes d’embouts alliant le contrôle et la conception légère des pipettes manuelles à la précision des pipettes électroniques pour améliorer votre productivité.
thermo-scientific-e1-cliptip-multichannel-pipettes
Système de pipetage électronique E1-ClipTip Thermo Scientific
Le système de pipetage électronique E1-ClipTipMC de Thermo FisherMC comporte la technologie ClipTip unique qui assure une étanchéité complète et une force de fixation et d’éjection des embouts minime. Redécouvrez le plaisir du pipetage avec la fonctionnalité optimale pour toutes les applications et toutes les préférences des utilisateurs. Une fixation en toute sécurité, constatez la différence.
novus-electronic-pipetting-system
Système de pipetage électronique Novus Finnpipette Thermo Scientific
Le système de pipetage électronique Novus FinnpipetteMC de Thermo ScientificMC combine une performance incroyable, une plus grande facilité d’utilisation et moins de risque de blessure.
E1 ClipTip Electronic Equalizer Pipettes
Meet Your New Favorite Pipette
Perform sample transfers between virtually any tube, rack, microplate, or horizontal gel box quickly and efficiently with the Thermo Scientific E1-ClipTip Equalizer Pipette. Adjustable tip spacing allows you to set the distance between tips by simply sliding the scale to expand or contract to the desired labware format. See it in action above.