UserName
Thermo Scientific Logo
Solutions de contrôle de la température Thermo Scientific
Accomplissez plus
Nous n’avions pas comme but la conception du bain circulant réfrigéré le plus innovateur au monde. Nous avons simplement essayé de résoudre les problèmes auxquels les laboratoires comme le vôtre font face tous les jours — des espaces de travail plus petits, des budgets plus serrés, des problèmes d’approvisionnement du matériel de laboratoire, des objectifs de construction écologique et de l’équipement trop complexe.
Explorez ces produits :
Outil de sélection pour contrôle de température
Un outil essentiel pour vous guider dans le choix du produit idéal pour vos applications de chauffage et refroidissement.
Bains
Conçus pour offrir des résultats précis et fiables
Simplifiez les plans de travail et maximisez la productivité au moyen des bains Thermo Scientific, qui mettent en vedette des designs améliorés. Une fabrication robuste et un contrôleur avancé pour la température offrent performances et fiabilités hors pair.
Bains Thermo ScientificMC PrecisionMC d’usage général
Les bains Precision d’usage général sont des bains robustes haute performance conçus pour maintenir la température de l’eau entre la température ambiante et 100°C.
Thermo Scientific™ Precision™ General Purpose Water Baths
Bains avec agitation Thermo ScientificMC PrecisionMC
Les bains avec agitation Precision supportent un éventail d’applications sensibles en sciences de la vie et en AQ/CQ, allant du chauffage des réactifs fragiles et la culture de tissus jusqu’au séquençage génétique.
Thermo Scientific™ Precision™ Shaking Water Baths
Bains circulants Thermo ScientificMC PrecisionMC
Les bains circulants Precision sont le choix idéal lorsque l’uniformité et le contrôle de la température sont particulièrement critiques, comme lors de travail avec des enzymes ou les applications.
Thermo Scientific™ Precision™ Circulating Water Baths
Bains à coliformes Thermo ScientificMC PrecisionMC
Les bains à coliformes Precision, pré-réglés aux températures optimales pour utilisation facile, sont conçus spécifiquement pour la détermination des coliformes fécaux.
Thermo Scientific™ Precision™ Coliform Water Baths
Circulateurs à bain et à immersion
Conçus pour contrôle et précision optimaux
Les circulateurs à bain Thermo Scientific accommodent de multiples béchers, portoirs à tubes d’essais ou contenants d’incubation avec de grandes surfaces de travail. Choisissez parmi une vaste sélection de circulateurs réfrigérés et bains chauffants en acier inoxydable, en plus des choix plus économiques. Configurez une solution polyvalente et abordable pour votre application, mettant en vedette une grande stabilité de température et un contrôle réactif de la température.
Bains à circulateurs réfrigérés
Profitez de puissance de refroidissement incomparable, de plages étendues de températures, de pompes puissantes de force/succion et de technologie avancée de commande numérique, le tout conçu pour assurer la précision et la reproductibilité de vos procédures à base de liquides à température contrôlée. Offrant maintenant des réfrigérants naturels aux hydrocarbures sur modèles sélectionnés.
Refrigerated Bath Circulators
Bains à circulateurs chauffants
Un choix alternatif économique à l’acier inoxydable, ces bains en oxyde de polyphénylène ont une résistance thermique jusqu’à 100°C et livrent une performance exceptionnelle de température avec des économies d’opération.
Heated Bath Circulators
Circulateurs à immersion
Dans cette nouvelle génération de thermostats de qualité supérieure, ces circulateurs sont idéaux pour les applications qui exigent un contrôle avancé, de la programmation à multiples accélérations/décélérations et une performance extrême sur la plage de températures allant de −50° à +200°C.
Immersion Circulators
Refroidisseurs circulants
Puissants circulateurs compacts avec pleine gamme de capacités de refroidissement
Supportez vos applications critiques qui nécessitent un grand traitement de refroidissement au moyen des refroidisseurs circulants Thermo Scientific. Ces solutions fiables offrent performances, valeurs et simplicités incomparables. Les designs innovateurs combinent des configurations polyvalentes et interfaces faciles à utiliser.
Refroidisseurs circulants Thermo Scientific Polar
Dynamique, fiable et efficace, la série Polar est idéale pour des applications à boucles fermées ou ouvertes jusqu’à 500 watts. Chaque refroidisseur facile à utiliser offre la gamme complète de refroidissement pour vos applications qui demandent des temps rapides de démarrage et de refroidissement. Conçus avec vous en tête!
Thermo Scientific Polar Recirculating Chillers
Refroidisseurs circulants Thermo ScientificMC ThermoChillMC
La série de refroidisseurs Thermo Scientific ThermoChill est une gamme compacte de refroidisseurs circulants qui offre des capacités de refroidissement jusqu’à 2000 watts. Des caractéristiques innovatrices du design, comme les connexions minimales de tuyauterie et un filtre intégré à liquide plein débit, maximisent la fiabilité du produit.
Thermo Scientific™ ThermoChill™ Recirculating Chillers
Refroidisseurs circulants Thermo ScientificMC ThermoFlexMC
Les refroidisseurs circulants Thermo Scientific ThermoFlex offrent un design configurable avec une grande gamme de capacités de refroidissements, une plateforme innovatrice facile à utiliser et offre une performance incomparable.
Thermo Scientific™ ThermoFlex™ Recirculating Chillers
Refroidisseurs circulants Merlin
La série Merlin de refroidisseurs circulants offre une grande gamme de capacités de refroidissements dans un ensemble fiable et économe d’espace pour vos besoins critiques d’applications.
Merlin Recirculating Chillers
Refroidisseurs à immersion
Simplifiez le refroidissement direct d’échantillons à petits volumes
Choisissez une option fiable et polyvalente au refroidissement par eau du robinet avec les refroidisseurs à immersion Thermo Scientific. Avec de grandes plages de températures et contrôles intégrés disponibles, ces refroidisseurs à immersion sont une façon facile de refroidir les petits échantillons. Idéal pour refroidir les accessoires ou pour remplacer les produits consommables comme la glace sèche ou l’azote liquide.
Thermo Scientific EK Immersion Coolers
Ressources
Find out how the VersaCool Circulating Bath helps you maximize results and allows for more samples in a small space.
Filename
thermo-scientific-versacool-refrigerated-bath-flyer.pdf
Size
850 KB
Format
application/pdf
Learn the benefits of going headless, read FAQs and get specifications and ordering information for the VersaCool.
Filename
thermo-scientific-versacool-refrigerated-bath-brochure.pdf
Size
921 KB
Format
application/pdf
Learn about our water savings calculator and how a recirculating chiller or bath circulator can help you lower costs associated with cooling water.
Filename
fisher-scientific-water-savings-flyer.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
See how much Fisher Scientific's line of circulators and recirculating chillers can save you.
Filename
fisher-us-water-conservation-calculatorv10.xlsx
Size
166 KB
Format
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Vidéos
Thermo Scientific VersaCool Refrigerated Circulating Bath Video
Watch this video to learn about advancements in remote monitoring capabilities, energy efficiency, sample capacity, and other tools and features that’ll give you control.
Precise Temperature Control in Research and Lab Work Video
Detlef Stitterich highlights the importance in achieving precise temperature control in research and lab work.
Thermo Scientific VersaCool Refrigerated Circulating Bath 360-Degree Video
Watch a 360 degree viewing of the New! Thermo Scientific VersaCool Refrigerated Circulating 360 Degree Bath.