Solutions d’analyse d’eau Thermo Scientific
Thermo Scientific Water Analysis Solutions Banner - French
Appareils de mesure de comptoir
thermo-scientific-orion-versa-star-multiparameter-benchtop-meter-17-3035
Appareil de mesure multiparamètres Thermo Scientific Orion Versa Star Pro, modèle de comptoir
Répondez aux applications les plus exigeantes pour le pH, la concentration d’ions, la conductivité, l’oxygène dissout, et la température avec la précision et la polyvalence de l’appareil de mesure Thermo ScientificMC OrionMC Versa Star ProMC, modèle de comptoir.
  • Personnalisez les quatre canaux de mesure avec des modules interchangeables
  • Visionnez les mesures sur l’écran couleur
  • Enregistrez jusqu’à 2000 points de données avec timbre d’horodatage
  • Imprimez ou téléchargez les données par sortie USB ou RS232
Modules
  • pH/ions spécifiques
  • Conductivité
  • Oxygène dissout/RDO
Explorer maintenant
Appareils de mesure de comptoir Thermo Scientific
pH Calibration & Testing with the Thermo Scientific Orion Versa Star
Gayle Gleichauf, Applications Lab Manager, calibrates and tests the pH of local drinking water, using the Thermo Scientific Orion Versa Star benchtop meter. The meter can be set up to include the electrode serial number, the calibration with three buffers, and incremental sample number (pH, millivolts, temperature, method, and more).
Fluoride Calibration & Testing with the Thermo Scientific Orion Versa Star
Gayle Gleichauf, Applications Lab Manager, tests for fluoride in the local tap water, using the Thermo Scientific Orion Versa Star benchtop meter. She demonstrates the various functionalities of the meter, including setting customization, calibration dates, the electrode condition, and more.
Appareil de mesureType d’écranClavierNombre de canauxDonnées d’entrée de la sonde d’agitation alimenté par l’analyseurAcquisition de donnéesSortie USBSortie RS232-
Appareil de mesure
Type d’écran
Écran graphique ACL en couleur programmable avec messages guides détaillés
Clavier
Numérique avec touches de fonctions spécifiques menu
Nombre de canaux
1 à 4
Données d’entrée de la sonde d’agitation alimenté par l’analyseur
2
Acquisition de données
2000 avec date et heure
Sortie USB
2
Sortie RS232
1
Acheter maintenant
Appareil de mesure
Type d’écran
Écran graphique ACL avec messages guide détaillés
Clavier
Complet avec touches de fonctions spécifiques au menu
Nombre de canaux
1 ou 2
Données d’entrée de la sonde d’agitation alimenté par l’analyseur
1
Acquisition de données
2000 avec date et heure
Sortie USB
1
Sortie RS232
1
Acheter maintenant
Appareil de mesure
Type d’écran
Écran graphique ACL avec messages guides détaillés
Clavier
Numérique avec touches de fonctions spécifiques au menu
Nombre de canaux
2
Données d’entrée de la sonde d’agitation alimenté par l’analyseur
1
Acquisition de données
1000 avec date et heure
Sortie USB
1
Sortie RS232
1
Acheter maintenant
Appareil de mesure
Type d’écran
Écran ACL à segment fixé avec messages guides détaillés
Clavier
Simple avec touche de mesure soulignée
Nombre de canaux
1
Données d’entrée de la sonde d’agitation alimenté par l’analyseur
50
Acquisition de données
S.O.
Sortie USB
S.O.
Sortie RS232
S.O.
Acheter maintenant
Appareils de mesure portables
Appareils de mesure portables Fisher Scientific
MeterType d’écranClavierNombre de canauxAcquisition de donnéesSortie USBSortie RS232Date/heure, BPL-
Meter
Type d’écran
cristaux liquides graphiques avec rétroéclairage
Clavier
Complet avec touches de fonctions spécifiques aux menus
Nombre de canaux
1 à 3
Acquisition de données
5000 avec date/heure
Sortie USB
1
Sortie RS232
1
Date/heure, BPL
Oui
Acheter maintenant
Meter
Type d’écran
cristaux liquides graphiques avec rétroéclairage
Clavier
Complet avec touches de fonctions spécifiques aux menus
Nombre de canaux
1
Acquisition de données
1000 avec date/heure
Sortie USB
1
Sortie RS232
1
Date/heure, BPL
Oui
Acheter maintenant
Meter
Type d’écran
cristaux liquides à segments fixes
Clavier
Simple avec touche de mesure mise en évidence
Nombre de canaux
1
Acquisition de données
50
Sortie USB
S.O.
Sortie RS232
S.O.
Date/heure, BPL
S.O.
Acheter maintenant
Électrodes et solutions
Électrodes Orion Thermo Scientific
thermo-scientific-orion-electrodes
La gamme d’électrodes OrionMC Thermo ScientificMC offre une grande variété d’électrodes pour pH, conductivité, potentiel d’oxydo-réduction et EIS pour fournir des mesures précises, rapides et reproductibles.
Pour la mesure du pH, les électrodes pH combinées Ross offrent une exactitude et une précision inégalées et sont compatibles avec toutes les marques d’appareils de mesure.
Pour vous assurer de choisir l’électrode qui répond à vos besoins, vous devrez tenir compte des matériaux et du style de l’appareil ainsi que des exigences de l’échantillon. Utilisez cet outil interactif de sélection pour choisir l’électrode adéquate pour votre application.
Explorer les électrodes Orion Thermo Scientific
Époxy ou verre?
electrode-epoxy
Électrodes en résine d'époxy
  • Corps robuste, extrêmement durable qui minimise les bris.
  • Électrode à bulbe dotée d’un protège-bulbe
  • Électrodes remplies de gel, d’entretien minimal, pouvant être utilisées à des températures supérieures à celles de verre
electrode-glass
Électrodes de verre
  • Compatibles avec pratiquement tous les échantillons, y compris les solvants
  • Faciles à nettoyer
  • Supportent les températures élevées
Solutions pour l’analyse de l’eau
Water Analysis Solutions Demonstration Videos
pH Calibration & Testing with the Thermo Scientific Orion Versa Star
Gayle Gleichauf, Applications Lab Manager, calibrates and tests the pH of local drinking water, using the Thermo Scientific Orion Versa Star benchtop meter. The meter can be set up to include the electrode serial number, the calibration with three buffers, and incremental sample number (pH, millivolts, temperature, method, and more).
Fluoride Calibration & Testing with the Thermo Scientific Orion Versa Star
Gayle Gleichauf, Applications Lab Manager, tests for fluoride in the local tap water, using the Thermo Scientific Orion Versa Star benchtop meter. She demonstrates the various functionalities of the meter, including setting customization, calibration dates, the electrode condition, and more.
Spectrophotométrie
Analyse par colorimétrie de l’eau
Spectrophotomètres OrionMC AquaMateMC
En fonction des besoins de votre laboratoire, vous avez le choix entre le spectrophotomètre AquaMate 7000 Vis pour des longueurs d’onde allant de 325 à 1 100 nm ou le spectrophotomètre AquaMate 8000 UV-Vis pour un spectre de longueurs d’onde complet, allant de 190 à 1 100 nm, offrant un plus grand éventail de solutions de mesure. Utilisez vos réactifs chimiques actuels, il n’est pas nécessaire d’en changer. Les méthodes préprogrammées AquaMate sont compatibles avec de nombreux grands fabricants de réactifs.
Spectrophotomètres Orion AquaMate
SpectrophotomètresConception optiqueSource lumineuse (durée de vie normale)DétecteurLongueur d’ondePlagePrécisionReproductibilité-
Spectrophotomètres
Conception optique
Double faisceau avec un détecteur de référence interne
Source lumineuse (durée de vie normale)
1,8 nm
Détecteur
Lampe flash au xénon (5 ans)
Longueur d’onde
Deux photodiodes au silicone
Plage
190 à 1 100 nm
Précision
± 1,0 nm
Reproductibilité
± 0,5 nm
Acheter maintenant
Spectrophotomètres
Conception optique
Mono faisceau
Source lumineuse (durée de vie normale)
5,0 nm
Détecteur
Lampe tungstène-halogène (1 000 heures)
Longueur d’onde
Photodiode en silicone
Plage
325 à 1 100 nm
Précision
± 1,0 nm
Reproductibilité
± 0,5 nm
Acheter maintenant
Colorimètres
Les colorimètres Thermo Scientific Orion proposent une conception portable avec des performances inégalées. Nos appareils de mesure OrionMC Thermo ScientificMC sont précis, fiables et faciles à utiliser, grâce à une portabilité, des méthodes préprogrammées, des longueurs d’onde optimales, un affichage convivial et un étalonnage aisé.
Colorimeters
InstrumentLongueurs d’ondeForme de la cellule d’échantillon (tailles)Formats de réactifs d’essaisAcheter maintenant
Instrument
Longueurs d’onde
430, 530, 560, 580, 610, et 660nm
Forme de la cellule d’échantillon (tailles)
Ronde (13, 16, et 24mm)
Formats de réactifs d’essais
Poudre, pastille, liquide, tubes à réactifs, tubes à digestion; aucun réactif nécessaire pour analyse de la couleur, la turbidité, et les solides en suspension
Acheter maintenant
Instrument
Longueurs d’onde
420, 520, 580, et 610nm
Forme de la cellule d’échantillon (tailles)
Ronde (13, 16, et 24mm)
Formats de réactifs d’essais
Acheter maintenant
Instrument
Longueurs d’onde
530nm
Forme de la cellule d’échantillon (tailles)
Ronde (10 et 16mm)
Formats de réactifs d’essais
Sachets de poudre, distributeurs de poudre en vrac
Acheter maintenant
Instrument
Longueurs d’onde
430nm et 610nm
Forme de la cellule d’échantillon (tailles)
Ronde (13, 16, et 20mm)
Formats de réactifs d’essais
Tubes à digestion
Acheter maintenant
Standards
StandardDescriptionuy Now
Standard
Description
Standard DCO AQUAfast 1000 ppm, 475mL
Acheter maintenant
Standard
Description
Standard DCO AQUAfast 10 000 ppm, 475mL
Acheter maintenant
Turbidimètres
Orion Thermo Scientific offre des turbidimètres. Choisissez le turbidimètre AQ4500 Orion qui offre une capacité tout-en-un, avec les deux sources de lumière, blanche et infrarouge. Le turbidimètre AQ3010 Orion comprend un étui de transport, offre un étalonnage plus rapide avec des messages guides détaillés.
Turbidimètres
Appareils de mesureSource lumineuse incidenteModes de mesurePlages de mesureRésolutionCompatibilité de la cellule échantillonPowerHeaderGarantieAcheter maintenant
Appareils de mesure
Source lumineuse incidente
Deux sources lumineuses (DEL blanche et DEL infrarouge)
Modes de mesure
EPA 180.1, néphélométrique ISO, absorbance ISO, radiométrique IR, % transmittance, méthode GLI 2 de l’EPA, EBC (European Brewing Chemists), ASBC (American Society of Brewing Chemists)
Plages de mesure
0 à 4 000 UTN, EPA 0 à 2 000 UTN, plage GLI 0 à 40 UTN, ISO-7027 0 à 150 FAU, ratio infrarouge 0 à 4 000 UTN, EBC 0 à 24,5 et ASBC 0 à 236
Résolution
0,01 (0 à 9,99 UTN), 0,1 (10 à 99,9), 1 (100 à 4 000)
Compatibilité de la cellule échantillon
24mm ronde
PowerHeader
4 piles AA
Garantie
2 ans
Acheter maintenant
Appareils de mesure
Source lumineuse incidente
DEL infrarouge
Modes de mesure
ISO néphélométrique
Plages de mesure
0,01 à 1 000 UTN
Résolution
0,01 (0,01 à 19,99 UTN), 0,1 (20 à 99,9), 1 (100 à 1 000)
Compatibilité de la cellule échantillon
25 mm ronde
PowerHeader
4 piles AAA
Garantie
3 ans
Acheter maintenant
Ressources
Offres spéciales