accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 93963-24-7

HClH3CHNCH3OCH3

CAS RN 93963-24-7

IUPAC Nor: hydrogen ethyl[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amine chloride
Synonymes: hydrogen ethyl[1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl]amine chloride
Poids moléculaire (g/mol): 229.75
Formule moléculaire: C12H20ClNO
InChi Key: KWQLOEWGKCQLPR-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCNC(C)CC1=CC=C(OC)C=C1
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats