accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClN

CAS RN 86-98-6

IUPAC Nor: 4,7-dichloroquinoline
Synonymes: quinoline, 4,7-dichloro-
Poids moléculaire (g/mol): 198.05
Formule moléculaire: C9H5Cl2N
InChi Key: HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C2C(Cl)=CC=NC2=C1
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (6)
Quantité 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)