accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3

CAS RN 86-56-6

IUPAC Nor: N,N-dimethylnaphthalen-1-amine
Synonymes: N,N-dimethyl-1-naphthylamine
Poids moléculaire (g/mol): 171.24
Formule moléculaire: C12H13N
InChi Key: AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Point d’ébullition 
  • (4)
  • (2)
  • (2)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (4)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (6)
Forme physique 
  • (8)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)