accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClCH3HN(R)OCH3H

CAS RN 82248-59-7

IUPAC Nor: hydrogen methyl[(3R)-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropyl]amine chloride
Synonymes: atomoxetine
Poids moléculaire (g/mol): 291.82
Formule moléculaire: C17H22ClNO
InChi Key: LUCXVPAZUDVVBT-UNTBIKODSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CNCC[C@@H](OC1=CC=CC=C1C)C1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)