accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 8007-75-8

A(a)

CAS RN 8007-75-8

IUPAC Nor:
Synonymes:
Poids moléculaire (g/mol):
Formule moléculaire:
InChi Key:
SMILES:
Qualité 
  • (4)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)