CAS RN 8004-87-3
IUPAC Nor:
bis[4-(dimethylamino)phenyl][4-(methylamino)phenyl]methylium
Synonymes:
colouring agent CI 42535 (basic violet 1)
Poids moléculaire (g/mol):
358.51
Formule moléculaire:
C24H28N3
InChi Key:
HJPVVBCICYOONZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CNC1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
1
–
12
de
12
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Thermo Scientific Chemicals Violet de méthyl 2B, pure, grade indicateur
Thermo Scientific Chemicals Violet de méthyl 2B, pure, grade indicateur
CAS: 8004-87-3 Formule moléculaire: C24H28ClN3 Numéro MDL: MFCD00012568 Synonyme: Basic Violet 1,C.I. 42535
2
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Méthyl Violet 2B, pure, certifiée
Méthyl Violet 2B, pure, certifiée
CAS: 8004-87-3 Formule moléculaire: C24H28ClN3 Numéro MDL: MFCD00012568 Synonyme: Basic Violet 1,C.I. 42535
3
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Thermo Scientific Chemicals Méthyl Violet 2B
Thermo Scientific Chemicals Méthyl Violet 2B
CAS: 8004-87-3 Formule moléculaire: C24H27N3·HCl Numéro MDL: MFCD00012568 Synonyme: Basic Violet 1; C.I. 42535
4
Methyl Violet Indicator, 0.02% (w/v), Ricca Chemical
CAS: 8004-87-3
6
Methyl Violet, Ricca Chemical
CAS: 8004-87-3
7
Indicateur de violet méthyl, 0,02% (p/v), Ricca Chemical
CAS: 8004-87-3
8
Violet méthyl, qualité réactif, LabChem™
CAS: 8004-87-3 Poids moléculaire (g/mol): 393.96
9
Violet de base 1, TCI America™
CAS: 8004-87-3 Numéro MDL: MFCD00012568 Synonyme: Aniline Violet, Dahlia Violet B, Methyl Violet
11
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Méthyl Violet 2B, Spectrum™ Chimique
Méthyl Violet 2B, Spectrum™ Chimique
CAS: 8004-87-3
12
Méthyl Violet, Indicateur (Basic Violet 1; Méthyl Violet 2B), réactifs
Méthyl Violet, Indicateur (Basic Violet 1; Méthyl Violet 2B), réactif, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.