CAS RN 79415-41-1
CAS RN 79415-41-1
IUPAC Nor:
(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methanol
Synonymes:
(2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methanol
Poids moléculaire (g/mol):
502.62
Formule moléculaire:
C7H3Br5O
InChi Key:
KKWHDMUCBWSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCC1=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C1Br
1
–
1
de
1
résultats
1
Pentabromobenzyl Alcohol 98.0+%, TCI America™
CAS: 79415-41-1 Formule moléculaire: C7H3Br5O Poids moléculaire (g/mol): 502.62 Numéro MDL: MFCD00192377 Clé InChI: KKWHDMUCBWSKGL-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2,3,4,5,6-pentabromobenzyl alcohol,pentabromobenzyl alcohol,2,3,4,5,6-pentabromophenyl methanol,acmc-1beji,2,3,4,5,6-pentabromobenzylalcohol,kkwhdmucbwskgl-uhfffaoysa,benzenemethanol,2,3,4,5,6-pentabromo CID PubChem: 2733946 Nom IUPAC: (2,3,4,5,6-pentabromophenyl)methanol SMILES: C(C1=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)O