accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7647-14-5

IUPAC Name: sodium chloride
Synonyms: sodium chloride|NaCl|chlorure de sodium|kochsalz|natriumchlorid|cloruro sodico|natrii chloridum|salt|saline (medicine)
Molecular Weight (g/mol): 58.44
Molecular Formula: ClNa
InChi Key: FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[Cl-]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (343)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
Grade 
  • (26)
  • (7)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (37)
  • (6)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (14)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (14)
  • (1)
  • (40)
  • (4)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (24)
  • (29)
  • (4)
  • (2)
Quantity 
  • (5)
  • (24)
  • (1)
  • (18)
  • (1)
  • (5)
  • (10)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (16)
  • (18)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (11)
  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (31)
  • (24)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
Physical Form 
  • (5)
  • (2)
  • (17)
  • (16)
  • (2)
  • (6)
  • (7)
  • (12)
  • (7)
  • (2)
  • (11)
  • (4)
  • (59)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (45)
  • (17)
Percent Purity 
  • (1)
  • (31)
  • (16)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (23)
  • (2)
  • (6)
  • (10)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (10)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (86)
  • (48)
  • (15)
  • (4)
  • (22)
  • (25)
  • (25)
  • (38)
  • (20)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (1)
  • (194)
  • (3)
  • (44)
  • (6)
  • (7)
  • (45)
  • (22)
  • (23)
  • (343)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (10)
  • (26)
  • (7)
  • (2)
  • (9)
  • (4)
  • (3)
  • (9)
  • (3)
  • (3)
  • (6)
  • (37)
  • (6)
  • (1)
  • (15)
  • (2)
  • (14)
  • (3)
  • (4)
  • (5)
  • (2)
  • (14)
  • (1)
  • (40)
  • (4)
  • (3)
  • (11)
  • (2)
  • (6)
  • (7)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (24)
  • (29)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (24)
  • (1)
  • (18)
  • (1)
  • (5)
  • (10)
  • (4)
  • (9)
  • (4)
  • (1)
  • (10)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (16)
  • (18)
  • (1)
  • (9)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (10)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (8)
  • (11)
  • (4)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (31)
  • (24)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (2)
  • (17)
  • (16)
  • (2)
  • (6)
  • (7)
  • (12)
  • (7)
  • (2)
  • (11)
  • (4)
  • (59)
  • (4)
  • (3)
  • (6)
  • (45)
  • (17)
  • (1)
  • (31)
  • (16)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
  • (4)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (23)
  • (2)
  • (6)
  • (10)
  • (1)
  • (5)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (10)
  • (10)
  • (15)
  • (5)
  • (2)
  • (21)
  • (1)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (25)
  • (3)
  • (25)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (5)