missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBS, sérum tampon Tris, solution 1X, pH 7,4, biologie moléculaire, Fisher BioReagents

Numéro de catalogue. BP24721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Emballage:
Nalgene Bouteille en polyéthylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
BP24721 1 L Nalgene Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. BP24721 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP24721
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

  • Gagnez du temps et simplifiez votre étape de préparation du tampon en utilisant une solution tampon 1X prête à Fisher BioReagents TBS l’emploi
  • Ça élimine les tracas de dilution ou d’attendre que la poudre se dissolve
  • Filtré et autoclavé - tampon prêt à l’emploi TBS
  • Testé pour confirmer l’absence de DNase, de RNase et de protéase
  • TBS le tampon est souvent utilisé dans les techniques d’immunodétection telles que les protocoles Western blotting
  • Destiné exclusivement à un usage de recherche en laboratoire

Spécifications

Nom ou substance chimique Tris Buffered Saline
Nom Remarque Solution 1X, pH 7,4
CAS 7647-14-5, 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5, 77-86-1
Point d’ébullition 100 °C
Couleur Incolore
pH 7.4
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
DNase Exempt de DNase
Emballage Nalgene Bouteille en polyéthylène
Protéase Sans protéase
Synonyme TBS
Niveau Biologie moléculaire
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats