accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClZn

CAS RN 7646-85-7

IUPAC Name: zinc(2+) dichloride
Synonyms: zinc chloride chlorure de zinc zinc chloride, anhydrous zinkchlorid zinc dichloride dichlorozinc ZnCl2 butter of zinc
Molecular Weight (g/mol): 136.28
Molecular Formula: Cl2Zn
InChi Key: JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Zn++]
Molecular Weight (g/mol) 
  • (50)
  • (25)
  • (2)
Quantity 
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Physical Form 
  • (5)
  • (11)
  • (2)
  • (10)
  • (10)
  • (6)
  • (11)
Grade 
  • (4)
  • (6)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
Percent Purity 
  • (6)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (23)
  • (10)
  • (3)
  • (7)
  • (10)
  • (1)
  • (7)
  • (10)
  • (4)
  • (1)
  • (34)
  • (50)
  • (25)
  • (2)
  • (1)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (5)
  • (9)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (11)
  • (2)
  • (10)
  • (10)
  • (6)
  • (11)
  • (4)
  • (6)
  • (6)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)