accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClHg

CAS RN 7487-94-7

IUPAC Nor: mercury(2+) dichloride
Synonymes: mercury(II) chloride
Poids moléculaire (g/mol): 271.49
Formule moléculaire: Cl2Hg
InChi Key: LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
Niveau 
  • (1)
  • (6)
pH 
  • (6)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats