missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de mercure, 0,200 N (N/5), Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Mercuric Chloride |
| Couleur | Incolore |
| CAS % minimum | 95.0, 2.59 |
| CAS % maximal | 99.0, 2.7 |
| Niveau | Laboratoire |
| Emballage | Bouteille en polyéthylène naturelle |
| pH | 3.2 |
| Quantité | 1 L |
| Forme physique | Liquide |
| Notes sur la concentration ou la composition | 0,200Normal |