accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNHOSOOOH

CAS RN 7365-45-9

IUPAC Name: 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
Synonyms: hepes|monosodium salt, hepes|hepes monosodium salt|salt, hepes monosodium|N 2 hydroxyethylpiperazine N' 2' ethanesulfonic acid|n 2 hydroxyethylpiperazine n' 2' ethanesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol): 238.3
Molecular Formula: C8H18N2O4S
InChi Key: JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Quantity 
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (8)
  • (13)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (16)
  • (7)
  • (4)
  • (10)
  • (11)
Molecular Weight (g/mol) 
  • (3)
  • (94)
Physical Form 
  • (1)
  • (7)
  • (13)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (39)
  • (5)
  • (18)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
pH 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (8)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
Grade 
  • (8)
  • (9)
  • (16)
  • (3)
  • (10)
  • (5)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (27)
  • (10)
  • (3)
  • (7)
  • (3)
  • (8)
  • (19)
  • (1)
  • (10)
  • (2)
  • (7)
  • (43)
  • (2)
  • (8)
  • (2)
  • (8)
  • (13)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (7)
  • (16)
  • (7)
  • (4)
  • (10)
  • (11)
  • (3)
  • (94)
  • (1)
  • (7)
  • (13)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (39)
  • (5)
  • (18)
  • (3)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (6)
  • (8)
  • (3)
  • (8)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (5)
  • (4)
  • (2)
  • (8)
  • (9)
  • (16)
  • (3)
  • (10)
  • (5)
  • (15)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (7)
  • (15)
  • (4)
  • (3)
  • (12)
  • (3)
  • (8)
  • (12)
  • (2)
  • (4)
  • (29)
  • (3)
  • (9)
  • (6)
  • (10)