accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 699-97-8

OHOH

CAS RN 699-97-8

IUPAC Nor: [3-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]methanol
Synonymes: [3-(hydroxymethyl)bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl]methanol
Poids moléculaire (g/mol): 154.21
Formule moléculaire: C9H14O2
InChi Key: IGHHPVIMEQGKNE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC1C2CC(C=C2)C1CO
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats