accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHOO

CAS RN 6973-60-0

IUPAC Nor: 1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Synonymes: 1-methylpyrrole-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 125.13
Formule moléculaire: C6H7NO2
InChi Key: ILAOVOOZLVGAJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C=CC=C1C(O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats