accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)OHHNOCH3OO

CAS RN 68858-20-8

IUPAC Nor: (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-methylbutanoic acid
Synonymes: (2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-methylbutanoic acid|FMOC-VAL-OH
Poids moléculaire (g/mol): 339.39
Formule moléculaire: C20H21NO4
InChi Key: UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
SMILES: CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)