CAS RN 68412-54-4
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Sigma Aldrich IGEPAL™ CO-630 moyenne Mn 617
MilliporeSigma Les produits Sigma Organics englobent une large gamme de réactifs de qualité, solvants, catalyseurs et blocs de construction pour la synthèse organique. De la découverte en laboratoire au développement de procédés et à l’échelle, les solutions Sigma Organics sont conçues pour répondre aux besoins des chimistes synthétiques.