missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Aldrich IGEPAL™ CO-630 moyenne Mn 617

Numéro de catalogue. 5423341KGA
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
5423341KGA 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 5423341KGA Fournisseur Sigma Aldrich Code fournisseur 5423341KGA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

MilliporeSigma Les produits Sigma Organics englobent une large gamme de réactifs de qualité, solvants, catalyseurs et blocs de construction pour la synthèse organique. De la découverte en laboratoire au développement de procédés et à l’échelle, les solutions Sigma Organics sont conçues pour répondre aux besoins des chimistes synthétiques.

L’IGEPAL(R) CO-630 est un éthoxylate d’alkylphénol principalement utilisé comme tensioactif anionique. Il appartient à la IGEPAL série des tensioactifs, qui possèdent des chaînes hydrophobes. Ses propriétés incluent une faible tension superficielle, une faible sensibilité et une biocompatibilité. Tensioactif non ionique. IGEPAL est une marque déposée de Solvay

Spécifications

CAS 68412-54-4
Densité 1,056 g/ml (à 25 °C)
Point d’ébullition 250 °C
Formule linéaire (C2H4O)n -+ C15H24O -+ n=9-10
Quantité 1 kg
Numéro MDL MFCD00132851
Synonyme Polyoxyethylene (9) nonylphenylether, branched
Poids moléculaire (g/mol) 617