accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOCH3H3C(E)

CAS RN 5837-78-5

IUPAC Nor: ethyl (2E)-2-methylbut-2-enoate
Synonymes: ethyl tiglate tiglic acid, ethyl ester (6CI,7CI) ethyl ester (6CI,7CI) tiglic acid
Poids moléculaire (g/mol): 128.17
Formule moléculaire: C7H12O2
InChi Key: OAPHLAAOJMTMLY-GQCTYLIASA-N
SMILES: CCOC(=O)C(\C)=C\C
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats