accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 58-95-7

IUPAC Nor: 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl acetate
Synonymes: tocopheryl acetate
Poids moléculaire (g/mol): 472.75
Formule moléculaire: C31H52O3
InChi Key: ZAKOWWREFLAJOT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCC2=C(C)C(OC(C)=O)=C(C)C(C)=C2O1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
  • (1)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)