accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONOO

CAS RN 555-03-3

IUPAC Nor: 1-methoxy-3-nitrobenzene
Synonymes: 3-nitroanisole M-nitroanisole
Poids moléculaire (g/mol): 153.14
Formule moléculaire: C7H7NO3
InChi Key: WGYFINWERLNPHR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats