CAS RN 5183-78-8
IUPAC Nor:
N-methylbenzenesulfonamide
Synonymes:
N-methylbenzenesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol):
171.21
Formule moléculaire:
C7H9NO2S
InChi Key:
SVDVKEBISAOWJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
N-Méthylbenzènesulfonamide 98,0+%, TCI America™
CAS: 5183-78-8 Formule moléculaire: C7H9NO2S Poids moléculaire (g/mol): 171.21 Numéro MDL: MFCD00025023 Clé InChI: SVDVKEBISAOWJT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzenesulfonamide, n-methyl,n-methylbenzenesulphonamide,n-phenylsulfonyl methanamine,methyl phenylsulfonyl amine,n-methylphenylsulfonamide,acmc-1avn9,n-methylbenzene sulfonamide,n-methyl benzenesulphonamide,benzenesulfonamide,n-methyl,benzenesulfonyl-n-methylamide PubChem CID: 78858 Nom de l’IUPAC: N-méthylbenzènsulfonamide SOURIRES: CNS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1