CAS RN 4630-06-2
CAS RN 4630-06-2
IUPAC Nor:
6-methylhept-5-en-2-ol
Synonymes:
6-methyl-5-hepten-2-ol sulcatol
Poids moléculaire (g/mol):
128.22
Formule moléculaire:
C8H16O
InChi Key:
OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(O)CCC=C(C)C
1
–
1
de
1
résultats
1
DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol, 99%, Thermo Scientific™
CAS: 4630-06-2 Formule moléculaire: C8H16O Poids moléculaire (g/mol): 128.21 Numéro MDL: MFCD00004561 Clé InChI: OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYNA-N Synonyme: valencene,+-valencene,valencene natural,valencen,unii-96h21p91ig,ent-7betah-eremophila-10 1 ,11-diene,1r-1alpha,7beta,8alpha-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-1-methylvinyl naphthalene,3r,4as,5r-4a,5-dimethyl-3-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene,3r,4as,5r-4a,5-dimethyl-3-isopropenyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene,dsstox_cid_27052 CID PubChem: 9855795 ChEBI: CHEBI:61700 Nom IUPAC: (3R,4aS,5R)-4a,5-dimethyl-3-prop-1-en-2-yl-2,3,4,5,6,7-hexahydro-1H-naphthalene SMILES: CC(O)CCC=C(C)C