CAS RN 3497-00-5
CAS RN 3497-00-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Phenylthiophosphonic Dichloride 98.0+%, TCI America™
CAS: 3497-00-5 Formule moléculaire: C6H5Cl2PS Poids moléculaire (g/mol): 211.04 Numéro MDL: MFCD00004916 Clé InChI: SXIWNIQDOJKDGB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: Phenylphosphonothioic Dichloride CID PubChem: 19016 Nom IUPAC: dichloro-phenyl-sulfanylidene-$l^{5}-phosphane SMILES: C1=CC=C(C=C1)P(=S)(Cl)Cl