CAS RN 31430-18-9
IUPAC Nor:
methyl N-[6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]carbamate
Synonymes:
nocodazole
Poids moléculaire (g/mol):
301.32
Formule moléculaire:
C14H11N3O3S
InChi Key:
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)NC1=NC2=CC=C(C=C2N1)C(=O)C1=CC=CS1
1
–
3
de
3
résultats
1
MilliporeSigma™ Calbiochem™ InSolution™ Nocodazole
Inhibiteur de la mitose. Possède une activité antimicrotubulaire très spécifique pour les cellules de mammifères en culture.
2
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
Nocodazole, 98%
Nocodazole, 98%
CAS: 31430-18-9 Formule moléculaire: C14H11N3O3S Poids moléculaire (g/mol): 301.32 Numéro MDL: MFCD00005588 Clé InChI: KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: nocodazole,oncodazole,nocodazol,nocodazolum,nocidazole,nocodazole usan:inn,nocodazol inn-spanish,nocodazolum inn-latin,unii-sh1wy3r615,methyl 5-2-thenoyl-2-benzimidazolecarbamate PubChem CID: 4122 ChEBI: CHEBI:34892 Nom de l’IUPAC: méthyle N-[6-(thiophène-2-carbonyle)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate SOURIRES: COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CS3
3
MilliporeSigma™ Calbiochem™ Nocodazole
Inhibiteur de la mitose.