accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNOHNSOONHONH

CAS RN 29094-61-9

IUPAC Nor: N-[2-(4-{[(cyclohexylcarbamoyl)amino]sulfonyl}phenyl)ethyl]-5-methylpyrazine-2-carboxamide
Synonymes: glipizide glupitel glupizide glibenese brand of glipizide lilly brand of glipizide digrin alphapharm brand of glipizide lacer brand of glipizide glucotrol XL 格列吡嗪
Poids moléculaire (g/mol): 445.54
Formule moléculaire: C21H27N5O4S
InChi Key: ZJJXGWJIGJFDTL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CN=C(C=N1)C(=O)NCCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(=O)NC1CCCCC1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
  • (2)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)