accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COBrOCH3

CAS RN 2859-78-1

IUPAC Nor: 4-bromo-1,2-dimethoxybenzene
Synonymes: 4-bromo-1,2-dimethoxybenzene
Poids moléculaire (g/mol): 217.06
Formule moléculaire: C8H9BrO2
InChi Key: KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(Br)C=C1OC
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (3)
  • (1)
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (6)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)