accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONHOHO

CAS RN 27115-49-7

IUPAC Nor: 2-[(3-methylphenyl)formamido]acetic acid
Synonymes: [(3-methylphenyl)formamido]acetic acid
Poids moléculaire (g/mol): 193.2
Formule moléculaire: C10H11NO3
InChi Key: YKAKNMHEIJUKEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(=C1)C(=O)NCC(O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)