accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClH3COO(S)NH2NNH2NH2HH

CAS RN 26340-89-6

IUPAC Nor: dihydrogen methyl (2S)-2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoate dichloride
Synonymes: dihydrogen methyl (2S)-2-amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoate dichloride
Poids moléculaire (g/mol): 261.15
Formule moléculaire: C7H18Cl2N4O2
InChi Key: XQYZOBNLCUAXLF-XRIGFGBMSA-N
SMILES: [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats