accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaNaNaNaCH3ONHNHNNNSOOOSOOOOSOOOSOOO(E)(E/Z)

CAS RN 2519-30-4

IUPAC Nor: tetrasodium (6E)-4-acetamido-5-oxo-6-(2-{7-sulfonato-4-[2-(4-sulfonatophenyl)diazen-1-yl]naphthalen-1-yl}hydrazin-1-ylidene)-5,6-dihydronaphthalene-1,7-disulfonate
Synonymes: brilliant black 1
Poids moléculaire (g/mol): 867.66
Formule moléculaire: C28H17N5Na4O14S4
InChi Key: AGKKBBSOKGLVTM-YENKNCRGSA-J
SMILES: [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)NC1=CC=C(C2=C1C(=O)\C(=N/NC1=C3C=C(C=CC3=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Niveau 
  • (1)
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats