CAS RN 25086-89-9
IUPAC Nor:
1-ethenylpyrrolidin-2-one; ethenyl acetate
Synonymes:
VP/VA copolymer
Poids moléculaire (g/mol):
197.23
Formule moléculaire:
C10H15NO3
InChi Key:
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)OC=C.C=CN1CCCC1=O
1
–
2
de
2
résultats
1
Poly (1-vinylpyrrolidone-co-acétate de vinyle) (Copolymère, 3:7) (50% d’éthanol), TCI America™
CAS: 25086-89-9 Formule moléculaire: C10H15NO3 Poids moléculaire (g/mol): 197.23 Numéro MDL: MFCD00134018 Clé InChI: FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 270885 Nom de l’IUPAC: 1-éthénylpyrrolidine-2-1; Acétate d’éthényle SOURIRES: CC(=O)OC=C.C=CN1CCCC1=O
2
Poly (1-vinylpyrrolidone-co-acétate de vinyle) (Copolymère, 7:3) (50% d’éthanol), TCI America™
CAS: 25086-89-9 Formule moléculaire: C10H15NO3 Poids moléculaire (g/mol): 197.23 Numéro MDL: MFCD00134018 Clé InChI: FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 270885 Nom de l’IUPAC: 1-éthénylpyrrolidine-2-1; Acétate d’éthényle SOURIRES: CC(=O)OC=C.C=CN1CCCC1=O