accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 23305-68-2

CH3SNH3CNNHNN

CAS RN 23305-68-2

IUPAC Nor: 1-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2,3-dihydro-1H-1,2,3,4-tetrazole
Synonymes: 1-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-1,2,3,4-tetrazole
Poids moléculaire (g/mol): 335.43
Formule moléculaire: C18H17N5S
InChi Key: FQNJPANACVTXBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C)N=C(S1)N1NN(N=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats