accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OOCH2OOCH3CH3

CAS RN 2287-83-4

IUPAC Nor: 1,4-bis(2-ethylhexyl) 2-methylidenebutanedioate
Synonymes: 1,4-bis(2-ethylhexyl) 2-methylidenebutanedioate
Poids moléculaire (g/mol): 354.53
Formule moléculaire: C21H38O4
InChi Key: CGNRQCGWXXLTIA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)COC(=O)CC(=C)C(=O)OCC(CC)CCCC

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats