CAS RN 19006-82-7
CAS RN 19006-82-7
IUPAC Nor:
6-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Synonymes:
6-phenyl-1H-pyridin-2-one
Poids moléculaire (g/mol):
171.2
Formule moléculaire:
C11H9NO
InChi Key:
ZLUIDXRFWSPPCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
O=C1NC(=CC=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
6-Phenyl-2-pyridone 98.0+%, TCI America™
CAS: 19006-82-7 Formule moléculaire: C11H9NO Poids moléculaire (g/mol): 171.20 Numéro MDL: MFCD00059760 Clé InChI: ZLUIDXRFWSPPCC-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 87889 Nom IUPAC: 6-phenyl-1,2-dihydropyridin-2-one SMILES: O=C1NC(=CC=C1)C1=CC=CC=C1