accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOBr

CAS RN 187657-92-7

IUPAC Nor: 1-(1-benzofuran-3-yl)-2-bromoethan-1-one
Synonymes: 1-(1-benzofuran-3-yl)-2-bromoethanone
Poids moléculaire (g/mol): 239.07
Formule moléculaire: C10H7BrO2
InChi Key: WVHFTONHSRLBGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCC(=O)C1=COC2=CC=CC=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)