accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOH

CAS RN 1844-01-5

IUPAC Nor: 4-[(4-hydroxyphenyl)diphenylmethyl]phenol
Synonymes: 4-[(4-hydroxyphenyl)diphenylmethyl]phenol
Poids moléculaire (g/mol): 352.43
Formule moléculaire: C25H20O2
InChi Key: BATCUENAARTUKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
Niveau 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats