missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Dihydroxytétraphénylméthane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D27115G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D27115G 5 g
D271125G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D27115G Fournisseur TCI America Code fournisseur D27115G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1844-01-5
Formule moléculaire C25H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 352.433
Numéro MDL MFCD00045785
Clé InChI BATCUENAARTUKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Bis(4-hydroxyphenyl)diphenylmethane, (Diphenyl)bis(4-hydroxyphenyl)methane
PubChem CID 232881
Nom de l’IUPAC 4-[(4-hydroxyphényl)-diphénylméthylphénollphénol
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)O

Spécifications

Nom ou substance chimique 4,4′-Dihydroxytetraphenylmethane
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 352.43
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline