accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16940-66-2

IUPAC Nor: sodium boranuide
Synonymes: sodium borohydride borohydrure de sodium NaBH4 sodium tetrahydridoborate(1-) sodium tetrahydroborate sodium tetrahydroborate(1-)
Poids moléculaire (g/mol): 37.83
Formule moléculaire: BH4Na
InChi Key: YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [BH4-].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (51)
  • (1)
Quantité 
  • (3)
  • (1)
  • (14)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
Forme physique 
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (5)
Pourcentage de pureté 
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (15)
  • (10)
Niveau 
  • (9)
  • (30)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (3)
  • (35)
  • (51)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (14)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (12)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (10)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (7)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (7)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (15)
  • (10)
  • (9)
  • (30)