Learn More
Borohydrure de sodium, 97+%
Description
Comme agent réducteur pour les composés organiques, inorganiques et organométalliques, comme agent blanchissant, dans le recyclage des métaux d’or et de platine, dans la synthèse organique, agent réducteur non aqueux pour les aldéhydes, cétones et bases de schiff. Le borohydrure de sodium est utilisé comme réactif dans la réduction des acides aminés et de leurs dérivés. Aussi utilisé comme catalyseur dans la déshydrogénation de l’ammoniac borane. Le borohydrure de sodium est utilisé comme agent réducteur dans la synthèse de nanoparticules d’or. Il est aussi utilisé pour la pâte de bois et comme agent soufflant pour les plastiques. Il réduit les groupes aldéhyde et cétogène pour donner les alcools correspondants.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Sodium borohydride |
| Point de fusion | 400 °C (décomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Granules |
| Quantité | 500 g |
| Sensibilité | Sensible à l’humidité |
| Aspect | Blanc |
| Fourchette de pourcentages d’essai | >97+% |
| Densité | 1.074 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau, l’ammoniaque et les amines. Insoluble dans l’éther. |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H260-H301-H314-H360FD |
| Precautionary Statement | P201-P202-P223-P231+P232-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Hazard Class: 4.3; Packaging Group: I |
| EINECSNumber | 241-004-4 |
| RTECSNumber | ED3325000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche