CAS RN 14996-61-3
IUPAC Nor:
iridium(3+) trichloride
Synonymes:
iridium(III) chloride
Poids moléculaire (g/mol):
298.57
Formule moléculaire:
Cl3Ir
InChi Key:
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
1
–
1
de
1
résultats
1
Hydrate de chlorure d’iridium(III), TCI America™
CAS: 14996-61-3 Formule moléculaire: Cl3Ir Poids moléculaire (g/mol): 298.57 Numéro MDL: MFCD00149750 Clé InChI: DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K Synonyme: Iridium Trichloride Hydrate Nom de l’IUPAC: Trichlorure d’iridium(3+) SOURIRES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]