accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOHOO

CAS RN 144-55-8

IUPAC Name: sodium hydrogen carbonate
Synonyms: sodium bicarbonate|NaHCO3|bicarbonate of soda|gripe water|golytely|Neut|colyte|nulytely|bss plus|sodium hydrocarbonate
Molecular Weight (g/mol): 84.01
Molecular Formula: CHNaO3
InChi Key: UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].OC([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
  • (121)
Quantity 
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (19)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
Grade 
  • (20)
  • (3)
  • (4)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (4)
Physical Form 
  • (6)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (11)
  • (34)
  • (20)
  • (10)
  • (7)
Percent Purity 
  • (4)
  • (1)
  • (16)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (15)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (22)
  • (1)
  • (4)

Filtered Search Results

Products from some of our suppliers do not display in filtered search results. Please clear all filters to see these products.

Narrow Results

Narrow Results

  • (31)
  • (25)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (8)
  • (16)
  • (6)
  • (7)
  • (2)
  • (7)
  • (16)
  • (21)
  • (1)
  • (1)
  • (32)
  • (2)
  • (2)
  • (121)
  • (3)
  • (10)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (11)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (19)
  • (7)
  • (2)
  • (5)
  • (20)
  • (3)
  • (4)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (7)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (5)
  • (3)
  • (6)
  • (6)
  • (2)
  • (7)
  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (7)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (5)
  • (3)
  • (11)
  • (34)
  • (20)
  • (10)
  • (7)
  • (4)
  • (1)
  • (16)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (15)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (22)
  • (1)
  • (4)
  • (10)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)