accessibility menu, dialog, popup

UserName

AuPClPhPhPh

CAS RN 14243-64-2

IUPAC Nor: chlorogold; triphenylphosphane
Synonymes: chloro(triphenylphosphine)gold(I)
Poids moléculaire (g/mol): 494.71
Formule moléculaire: C18H15AuClP
InChi Key: IFPWCRBNZXUWGC-UHFFFAOYSA-M
SMILES: Cl[Au].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Forme physique 
  • (3)
  • (5)
Quantité 
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (6)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)