accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1405-54-5

CH3(R)OO(R)HO(S)CH3O(R)O(R)CH3(S)O(S)(R)H3COH(S)OH(S)CH3O(R)(R)HONH3CCH3(R)O(R)H3COO(R)O(R)CH3(R)OH(R)OCH3(R)OCH3CH3OH(R)(R)OHHOOOHO(E)(E)

CAS RN 1405-54-5

IUPAC Nor: (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 2-[(4R,5S,7R,9R,11E,13E,16R)-6-{[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-{[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-16-ethyl-4-hydroxy-15-({[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acetaldehyde
Synonymes: 2-[(4R,5S,7R,9R,11E,13E,16R)-6-{[(2R,3R,4R,5S,6R)-5-{[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy}-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-16-ethyl-4-hydroxy-15-({[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-3,4-dimethoxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxo-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl]acetaldehyde; L(+)-tartaric acid
Poids moléculaire (g/mol): 1066.2
Formule moléculaire: C50H83NO23
InChi Key: ICVKYYINQHWDLM-YLNALPTESA-N
SMILES: O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)C(O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(\C)=C\C1CO[C@@H]1O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]1OC
Couleur 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats