CAS RN 1365531-82-3
CAS RN 1365531-82-3
IUPAC Nor:
{2'-[bis(4-methylphenyl)phosphanyl]-4,4',6,6'-tetramethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl}bis(4-methylphenyl)phosphane
Synonymes:
{2'-[bis(4-methylphenyl)phosphanyl]-4,4',6,6'-tetramethoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl}bis(4-methylphenyl)phosphane
Poids moléculaire (g/mol):
698.78
Formule moléculaire:
C44H44O4P2
InChi Key:
JXFDRZQHVPTIMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(OC)=C(C(=C1)P(C1=CC=C(C)C=C1)C1=CC=C(C)C=C1)C1=C(OC)C=C(OC)C=C1P(C1=CC=C(C)C=C1)C1=CC=C(C)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
(S)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, 97+%, Thermo Scientific™
CAS: 1365531-82-3 Formule moléculaire: C44H44O4P2 Poids moléculaire (g/mol): 698.78 Numéro MDL: MFCD19443623 Clé InChI: JXFDRZQHVPTIMH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl,r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis di-p-tolylphosphine,s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis di-p-tolylphosphine CID PubChem: 87110704