accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClZrClOHOH8

CAS RN 13520-92-8

IUPAC Nor: —
Synonymes: —
Poids moléculaire (g/mol): 322.24
Formule moléculaire: Cl2H16O9Zr
InChi Key: SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.Cl[Zr](Cl)=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (13)
  • (2)
Quantité 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Niveau 
  • (6)
Forme physique 
  • (3)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats