accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OFeOSOOO

CAS RN 13463-43-9

IUPAC Nor: λ²-iron(2+) hydrate sulfate
Synonymes: λ²-iron(2+) hydrate sulfate
Poids moléculaire (g/mol): 169.92
Formule moléculaire: FeH2O5S
InChi Key: XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
SMILES: O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Niveau 
  • (4)
  • (1)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (8)
  • (1)
Forme physique 
  • (4)
  • (4)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (8)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (8)
  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)