missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide benzoïque, matériau de référence certifié, pour la titrimétrie, certifié par BAM, 99,5%, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111018392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111018392 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111018392 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 1235325GF

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Emballage Flacon
CAS 13463-43-9
Pression de vapeur 10 mmHg (132 °C)
Densité de vapeur 4.21 (contre les airs)
Forme physique Sympa
Formule linéaire C6H5COOH
Numéro MDL MFCD00002398
Point de fusion 121 °C à 125 °C
Point d’ébullition 249 °C
Solubilité Soluble dans l’eau
Quantité 25 g
Poids de formule 122.12
Pourcentage de pureté 86,0 à 89,0% (base FeSO 4)
Niveau Puriss.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats